Läs mer
EFCBP2 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18602682 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18602682 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18602682 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297439PE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
EFCBP2 Polyclonal specifically detects EFCBP2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen EFCBP2
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera PE
Utspädning Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering PBS
Gene Alias EF-hand calcium binding protein 2, N-terminal EF-hand calcium binding protein 2
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EFCBP2 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54550
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus