Beskrivning
Feed 3 är utformat för att fungera optimalt med Efficient-Pro Medium och Efficient-Pro Feed Enhancer Efficient-Pro AGT och har formulerats specifikt för användning med CHO-K1-GS-cellinjer. Systemet Efficient-Pro ökar titer och specifik produktivitet, förbättrar proteinkvalitet och metabolitprofiler, och är enklare att använda och skala med praktiska format tillgängliga (flytande och AGT).
Funktioner i Efficient Pro AGT Feed 3 inkluderar:
- Öka användarvänligheten med vårt Advanced Granulation Technology (AGT) torra format med förjusterat pH och osmolalitet för förenklad upplösning med minimal lagring
- Upprätthålla cellens livskraft för längre bioreaktorkörningar och maximerad titer
- Förbättra nedströms resultat såsom proteinglykosylering, laddningsvarianter och aggregering
- Snabba upp processutveckling och effektivisera övergång till tillverkningsskala
- Öka flexibiliteten med olika format- och förpackningskonfigurationer
Efficient-Pro AGT Foder 3 har formulerats som ett kemiskt definierat, animaliskt ursprungsfritt cellkulturfoder som används i bioproduktionen av mAbs och andra terapeutika i traditionella batch- och foderbatchbioprocessarbetsflöden, särskilt i kombination med CHO-K1-cellinjevarianter. Efficient-Pro AGT Foder 3 är en balanserad formulering utformad för att möta de metabola behoven vid mAb-produktion och innehåller inte tillväxtfaktorer eller insulin för att stödja batch-till-batch-konsistens och produktionseffektivitet. Det har visat sig förbättra produktiviteten i en CHO-K1-GS-cellinje när den kombineras med Efficient-Pro Feed Enhancer och Efficient-Pro Medium.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i mörker vid 2°till 8°grader. |
| Celllinje | CHO-K1 GS, CHO-K1 |
| Celltyp | Däggdjurscellodling |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Form | AGT |
| Produkttyp | CHO Mediabilaga |
| Kvantitet | 10 L |
| Frakt skick | Rumstempererat |