Läs mer
Gibco™ Efficient-Pro™ AGT™ Medium (+) Insulin
Beskrivning
Efficient-Pro AGT Medium (+) Insulin är ett torrformat, nästa generations kinesiskt hamster-ovariummedium (CHO) som används vid produktion av proteiner såsom monoklonala antikroppar (mAbs), vilket erbjuder betydande prestanda- och användarvänlighetsförbättringar jämfört med andra produkter.
Medium (+) Insulin är utformat för att fungera optimalt med Efficient-Pro Feed-systemet Efficient-Pro AGT och har formulerats specifikt för användning med insulinberoende CHO cellinjer. Systemet Efficient-Pro ökar titer och specifik produktivitet, förbättrar proteinkvaliteten och är enklare att använda och skala med praktiska format och flera förpackningskonfigurationer.
Features of Efficient-Pro AGT Medium (+) Insulin include:
- Benefit from the ease-of-use associated with Gibco Advanced Granulation technology (AGT) for auto-pH and simplified dissolution
- Supports the growth and productivity of insulin-dependent CHO cell lines
- Sustains cell viability for longer bioreactor runs and maximized titer
- Helps speed up process development and streamline transfer to manufacturing scale
- Increases flexibility with a range of format and packaging configurations
Efficient-Pro AGT Medium (+) Insulin is an animal-origin-free (AOF) cell culture medium based on the Efficient-Pro AGT Medium formulation with the addition of recombinant human insulin. It is designed for the bioproduction of mAbs and other therapeutic proteins in both batch and fed-batch bioprocessing workflows. It helps support the growth and productivity of insulin-dependent CHO cell lines by eliminating the need for manual insulin supplementation. This modification reduces handling steps, minimizes variability, and improves workflow efficiency. Designed to be paired with the Efficient-Pro Feed system, Efficient-Pro AGT Medium (+) Insulin provides the power to help achieve high titers, specific productivity, and the simplicity to start process development faster, facilitate easier adaptation, and transfer to manufacturing scale with ease.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Insulin-dependent CHO Cell Lines |
| Klassificering | Chemically-defined, Animal Origin-free, Serum-free, cGMP |
| Form | Powder (AGT) |
| Produkttyp | CHO Media |
| Serumnivå | Serum-free |
| Produktlinje | Next Gen CHO Media |
| Kvantitet | 1 l |
| Frakt skick | Gel Packs |
| Gröna funktioner | Sustainable packaging |
| Innehåll och lagring | Store in the dark at 2°C to 8°C. |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.