Läs mer
Gibco™ Efficient-Pro™ AGT™ Medium (+) Insulin
Produktkod. 31662423 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
100 l
500 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31662423 500 l
31662350 1 l
31662275 10 l
31662276 100 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31662423 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4000458704
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Efficient-Pro AGT Medium (+) Insulin är ett torrformat, nästa generations kinesiskt hamster-ovariummedium (CHO) som används vid produktion av proteiner såsom monoklonala antikroppar (mAbs), vilket erbjuder betydande prestanda- och användarvänlighetsförbättringar jämfört med andra produkter.
Efficient-Pro AGT Medium (+) Insulin är ett torrformat, nästa generations kinesiskt hamster-ovariummedium (CHO) som används vid produktion av proteiner såsom monoklonala antikroppar (mAbs), vilket erbjuder betydande prestanda- och användarvänlighetsförbättringar jämfört med andra produkter.
Medium (+) Insulin är utformat för att fungera optimalt med Efficient-Pro Feed-systemet Efficient-Pro AGT och har formulerats specifikt för användning med insulinberoende CHO cellinjer. Systemet Efficient-Pro ökar titer och specifik produktivitet, förbättrar proteinkvaliteten och är enklare att använda och skala med praktiska format och flera förpackningskonfigurationer.
Funktioner hos Efficient-Pro AGT Medium (+) Insulin inkluderar:
  • Dra nytta av användarvänligheten som är förknippad med Gibco avancerad granuleringsteknologi (AGT) för auto-pH och förenklad upplösning
  • Stödjer tillväxt och produktivitet hos insulinberoende CHO cellinjer
  • Upprätthåller cellens livskraft för längre bioreaktorkörningar och maximerad titer
  • Hjälper till att påskynda processutveckling och effektivisera övergången till tillverkningsskala
  • Ökar flexibiliteten med olika format- och förpackningskonfigurationer
Efficient-Pro AGT Medium (+) Insulin är ett kemiskt definierat och animaliskt ursprungsfritt (AOF) cellkulturmedium baserat på Efficient-Pro AGT Medium-formuleringen med tillsats av rekombinant humant insulin. Det är utformat för bioproduktion av mAbs och andra terapeutiska proteiner i både batch- och matningsbatchbioprocessflöden. Det hjälper till att stödja tillväxt och produktivitet hos insulinberoende CHO cellinjer genom att eliminera behovet av manuell insulintillskott. Denna modifiering minskar hanteringsstegen, minimerar variation och förbättrar arbetsflödeseffektiviteten. Medium (+) Insulin, designat för att kombineras med Efficient-Pro Feed-systemet, Efficient-Pro AGT ger kraften att uppnå höga titrar, specifik produktivitet och enkelheten för att starta processutveckling snabbare, underlätta anpassning och överföra till tillverkningsskala med lätthet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Insulinberoende CHO cellinjer
Klassificering Kemiskt definierad, Fri från animaliskt ursprung, Serumfritt, cGMP
Form Powder (AGT)
Produkttyp CHO Media
Serumnivå Serumfritt
Produktlinje Nästa generations CHO media
Kvantitet 500 l
Frakt skick Torr is
Innehåll och lagring Förvara i mörker vid 2°till 8°grader.
Typ av kultur Däggdjurscellodling
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.