Läs mer
Gibco™ Efficient-Pro™ AGT™ Intermediär
Produktkod. 30283913 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
10 L
100 L
500 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30283913 1 L
30284231 10 L
30284817 100 L
30283595 500 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30283913 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A5322301
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Gibco™ Efficient-Pro™ Media levererar överlägsen produktprestanda, förbättrad produkttiter, bättre proteinkvalitet och mycket konsekvent för större kontroll och förutsägbarhet. Kemiskt definierad och helt skalbar, tillgänglig i Gibco™ AGT™ format för upprätthållen celllivskraft.
  • Ett nästa generations CHO medium som används vid produktion av monoklonala antikroppar
  • AGT Medium erbjuder betydande prestanda- och användarvänlighetsförbättringar som inte finns i befintliga Gibco™ eller konkurrerande produkter
  • Proprietärt AGT™ format är det enda i sitt slag i branschen och det mest avancerade medieformatet som finns på marknaden
  • Formulerad som ett kemiskt definierat, animaliskt ursprungsfritt cellkulturmedium som används i bioproduktionen av mAbs & andra terapier i traditionella batchmatade & batch-bioprocessarbetsflöden
  • Fri från tillväxtfaktorer och insulin för att säkerställa batch-till-batch-konsistens och produktionseffektivitet
  • Designad för att fungera optimalt med Efficient-Pro Feed 1 och Efficient-Pro Feed 2 för användning i CHO-K1 respektive DG-44/CHO-S celllinjer
  • Systemet Efficient-Pro ökar titer och specifik produktivitet, förbättrar proteinkvalitet och metabolitprofiler
  • Systemet är lättare att använda med färre löslighetsproblem än andra CHO medier och flödeserbjudanden
  • Öka användarvänligheten med Gibco’s™ varumärkesskyddat, patenterat Advanced Granulation Technology™ (AGT™) för auto-pH och förenklad upplösning
  • Upprätthålla cellens livskraft för längre bioreaktorkörningar & med maximal titer
  • Visade sig förbättra titrarna i en CHO-K1-celllinje med upp till 147 % när de kombinerades med Efficient-Pro™ Feed 1 jämfört med ett branschledande’medie- och matningssystem
  • Förbättra nedströms resultat såsom proteinglykosylering, aggregering av laddningsvarianter &
  • Snabba upp processutveckling och effektivisera övergång till tillverkningsskala
  • Öka flexibiliteten med olika formatförpackningskonfigurationer &
  • Minska cellchock med förenklade anpassningsprotokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO-DG44, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Powder (AGT)
Kvantitet 1 L
Frakt skick Rumstempererat
Innehåll och lagring Förvara i mörker vid 28 – °C.
Typ av kultur Däggdjurscellodling