Beskrivning
- Ett nästa generations CHO medium som används vid produktion av monoklonala antikroppar
- AGT Medium erbjuder betydande prestanda- och användarvänlighetsförbättringar som inte finns i befintliga Gibco™ eller konkurrerande produkter
- Proprietärt AGT™ format är det enda i sitt slag i branschen och det mest avancerade medieformatet som finns på marknaden
- Formulerad som ett kemiskt definierat, animaliskt ursprungsfritt cellkulturmedium som används i bioproduktionen av mAbs & andra terapier i traditionella batchmatade & batch-bioprocessarbetsflöden
- Fri från tillväxtfaktorer och insulin för att säkerställa batch-till-batch-konsistens och produktionseffektivitet
- Designad för att fungera optimalt med Efficient-Pro Feed 1 och Efficient-Pro Feed 2 för användning i CHO-K1 respektive DG-44/CHO-S celllinjer
- Systemet Efficient-Pro ökar titer och specifik produktivitet, förbättrar proteinkvalitet och metabolitprofiler
- Systemet är lättare att använda med färre löslighetsproblem än andra CHO medier och flödeserbjudanden
- Öka användarvänligheten med Gibco’s™ varumärkesskyddat, patenterat Advanced Granulation Technology™ (AGT™) för auto-pH och förenklad upplösning
- Upprätthålla cellens livskraft för längre bioreaktorkörningar & med maximal titer
- Visade sig förbättra titrarna i en CHO-K1-celllinje med upp till 147 % när de kombinerades med Efficient-Pro™ Feed 1 jämfört med ett branschledande’medie- och matningssystem
- Förbättra nedströms resultat såsom proteinglykosylering, aggregering av laddningsvarianter &
- Snabba upp processutveckling och effektivisera övergång till tillverkningsskala
- Öka flexibiliteten med olika formatförpackningskonfigurationer &
- Minska cellchock med förenklade anpassningsprotokoll
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | CHO-DG44, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Form | Powder (AGT) |
| Kvantitet | 100 L |
| Frakt skick | Rumstempererat |
| Innehåll och lagring | Förvara i mörker vid 28 – °C. |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |