Beskrivning
DPM Feed Enhancer är designad för att fungera optimalt med Efficient-Pro Medium och Efficient-Pro Feed 3 Efficient-Pro och har formulerats specifikt för användning i CHO-K1-GS-cellinjer. Systemet Efficient-Pro ökar titer och specifik produktivitet, förbättrar proteinkvalitet och metabolitprofiler, och är lättare att använda och skala med bekväma format tillgängliga (flytande och DPM).
- Öka användarvänligheten med DPM-torrformat med förenklad upplösning och minimal lagring
- Upprätthålla cellens livskraft för längre bioreaktorkörningar och maximerad titer
- Förbättra nedströms resultat såsom proteinglykosylering, laddningsvarianter och aggregering
- Snabba upp processutveckling och effektivisera övergång till tillverkningsskala
- Enkel användning med snabb vätskeupptagning för att spara tid i arbetsflödet
Efficient-Pro DPM Feed Enhancer har formulerats som ett kemiskt definierat, animaliskt ursprungsfritt cellkulturfodertillskott som används i bioproduktionen av mAbs och andra terapeutika i traditionella batch- och batchbioprocessarbetsflöden, särskilt i kombination med CHO-K1-cellinjevarianter. Efficient-Pro DPM Feed Enhancer är en balanserad formulering utformad för att möta de metabola behoven vid mAb-produktion och innehåller inte tillväxtfaktorer eller insulin för att stödja batch-till-batch-konsistens och produktionseffektivitet. Det har visat sig förbättra produktiviteten i en CHO-K1-GS-cellinje när den kombineras med Efficient-Pro Feed 3 och Efficient-Pro Medium.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i mörker vid 2°till 8°grader. |
| Celllinje | CHO-K1 GS, CHO-K1 |
| Celltyp | Däggdjurscellodling |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Form | Uttorkad, puder |
| Produkttyp | CHO Mediabilaga |
| Kvantitet | 1 L |
| Frakt skick | Rumstempererat |