Läs mer
Gibco™ Efficient-Pro™ Feed 3
Produktkod. 30829225 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Produktkod. Kvantitet
30829225 1 L
1 options
Produktkod. 30829225 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4000135701
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Efficient-Pro Foder 3 är ett flytande nästa generations kinesiskt hamster-ovarifoder (CHO) som används vid produktion av proteiner såsom monoklonala antikroppar (mAbs), vilket erbjuder betydande prestanda- och användarvänliga förbättringar jämfört med andra produkter.
Feed 3 är utformat för att fungera optimalt med Efficient-Pro Medium och Efficient-Pro Feed Enhancer Efficient-Pro och har formulerats specifikt för användning med CHO-K1-GS-cellinjer. Systemet Efficient-Pro ökar titer och specifik produktivitet, förbättrar proteinkvalitet och metabolitprofiler, och är enklare att använda och skala med praktiska format tillgängliga (flytande och AGT).
Funktioner i Efficient-Pro Feed 3 inkluderar:
  • Upprätthålla cellens livskraft för längre bioreaktorkörningar och maximerad titer
  • Förbättra nedströms resultat såsom proteinglykosylering, laddningsvarianter och aggregering
  • Snabba upp processutveckling och effektivisera övergång till tillverkningsskala
  • Öka flexibiliteten med olika format- och förpackningskonfigurationer
Efficient-Pro Foder 3 har formulerats som ett kemiskt definierat, animaliskt ursprungsfritt cellkulturfoder som används i bioproduktionen av mAbs och andra terapeutika i traditionella batch- och foderbatchbioprocessarbetsflöden, särskilt i kombination med CHO-K1-cellinjevarianter. Efficient-Pro Foder 3 är en balanserad formulering utformad för att möta de metabola behoven vid mAb-produktion och innehåller inte tillväxtfaktorer eller insulin för att stödja batch-till-batch-konsistens och produktionseffektivitet. Det har visat sig förbättra produktiviteten i en CHO-K1-GS-cellinje när den kombineras med Efficient-Pro Feed Enhancer och Efficient-Pro Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i mörker vid 2°till 8°grader.
Celllinje CHO-K1 GS, CHO-K1
Celltyp Däggdjurscellodling
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp CHO Mediabilaga
Kvantitet 1 L
Frakt skick Rumstempererat