Läs mer
Gibco™ Efficient-Pro™ Matningsförstärkare
Produktkod. 30829974 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
30829974 100 mL
1 options
Produktkod. 30829974 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4000135801
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Efficient-Pro Foderförstärkare är en flytande nästa generations kinesisk hamster-ovarieförstärkare som CHO används vid produktion av monoklonala antikroppar (mAbs), vilket ger betydande prestanda- och användarvänligheter jämfört med andra produkter.
Feed Enhancer är utformad för att fungera optimalt med Efficient-Pro Medium och Efficient-Pro Feed 3 Efficient-Pro och har formulerats specifikt för användning i CHO-K1-GS-cellinjer. Systemet Efficient-Pro ökar titer och specifik produktivitet, förbättrar proteinkvalitet och metabolitprofiler, och är lättare att använda och skala med bekväma format tillgängliga (flytande och DPM).
  • Upprätthålla cellens livskraft för längre bioreaktorkörningar och maximerad titer
  • Förbättra nedströms resultat såsom proteinglykosylering, laddningsvarianter och aggregering
  • Snabba upp processutveckling och effektivisera övergång till tillverkningsskala
  • Enkel användning med snabb vätskeupptagning för att spara tid i arbetsflödet
Efficient-Pro Foderförstärkare har formulerats som ett kemiskt definierat, animaliskt ursprungsfritt cellkulturtillskott som används i bioproduktionen av mAbs och andra terapeutiska medel i traditionella batch- och batchbaserade bioprocessarbetsflöden, särskilt i kombination med CHO-K1-cellinjevarianter. Efficient-Pro Feed Enhancer är en balanserad formulering utformad för att möta de metabola behoven vid mAb-produktion och innehåller inte tillväxtfaktorer eller insulin för att stödja batch-till-batch-konsistens och produktionseffektivitet. Det har visat sig förbättra produktiviteten i en CHO-K1-GS-cellinje när den kombineras med Efficient-Pro Feed 3 och Efficient-Pro Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i mörker vid 2°till 8°grader.
Celllinje CHO-K1 GS, CHO-K1
Celltyp Däggdjurscellodling
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp CHO Mediabilaga
Kvantitet 100 mL
Frakt skick Rumstempererat