Beskrivning
Efficient-Pro Medium (+) Insulin är ett nästa generations kinesiskt hamster-ovariummedium (CHO) som används vid produktion av proteiner såsom monoklonala antikroppar (mAbs), vilket ger betydande prestanda- och användarvänlighetsförbättringar jämfört med andra produkter.
Medium (+) Insulin är utformat för att fungera optimalt med Efficient-Pro Feed-systemet Efficient-Pro och har formulerats specifikt för användning med insulinberoende CHO cellinjer. Systemet Efficient-Pro ökar titer och specifik produktivitet, förbättrar proteinkvaliteten och är enklare att använda och skala med praktiska format och flera förpackningskonfigurationer.
Funktioner hos Efficient-Pro Medium (+) Insulin inkluderar:
- Stödjer tillväxt och produktivitet hos insulinberoende CHO cellinjer
- Upprätthåller cellens livskraft för längre bioreaktorkörningar och maximerad titer
- Hjälper till att påskynda processutveckling och effektivisera övergången till tillverkningsskala
- Ökar flexibiliteten med olika format- och förpackningskonfigurationer
Efficient-Pro Medium (+) Insulin är ett kemiskt definierat och animaliskt ursprungsfritt (AOF) cellkulturmedium baserat på Efficient-Pro Medium-formuleringen med tillsats av rekombinant mänskligt insulin. Det är utformat för bioproduktion av mAbs och andra terapeutiska proteiner i både batch- och foderbatch-bioprocessarbetsflöden. Det hjälper till att stödja tillväxt och produktivitet hos insulinberoende CHO cellinjer genom att eliminera behovet av manuell insulintillskott. Denna modifiering minskar hanteringsstegen, minimerar variation och hjälper till att förbättra arbetsflödets effektivitet. Medium (+) Insulin är utformat för att kombineras med Efficient-Pro Feed-systemet Efficient-Pro och ger kraften att uppnå höga titrar, specifik produktivitet och enkelheten för att påbörja processutveckling snabbare, underlätta anpassning och enkelt överföras till tillverkningsskala med lätthet.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Insulinberoende CHO cellinjer |
| Klassificering | Kemiskt definierad, Fri från animaliskt ursprung, Serumfritt, cGMP |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | CHO Media |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Produktlinje | Nästa generations CHO media |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Frakt skick | Rumstempererat |
| Innehåll och lagring | Förvara i mörker vid 2°till 8°grader. |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.