Läs mer
Gibco™ Efficient-Pro™ Medium (+) Insulin
Produktkod. 31662820 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 ml
10 l
20 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31662820 10 l
31662660 1000 ml
31662428 20 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31662820 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4000458502
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Efficient-Pro Medium (+) Insulin är ett nästa generations kinesiskt hamster-ovariummedium (CHO) som används vid produktion av proteiner såsom monoklonala antikroppar (mAbs), vilket ger betydande prestanda- och användarvänlighetsförbättringar jämfört med andra produkter.
Efficient-Pro Medium (+) Insulin är ett nästa generations kinesiskt hamster-ovariummedium (CHO) som används vid produktion av proteiner såsom monoklonala antikroppar (mAbs), vilket ger betydande prestanda- och användarvänlighetsförbättringar jämfört med andra produkter.
Medium (+) Insulin är utformat för att fungera optimalt med Efficient-Pro Feed-systemet Efficient-Pro och har formulerats specifikt för användning med insulinberoende CHO cellinjer. Systemet Efficient-Pro ökar titer och specifik produktivitet, förbättrar proteinkvaliteten och är enklare att använda och skala med praktiska format och flera förpackningskonfigurationer.
Funktioner hos Efficient-Pro Medium (+) Insulin inkluderar:
  • Stödjer tillväxt och produktivitet hos insulinberoende CHO cellinjer
  • Upprätthåller cellens livskraft för längre bioreaktorkörningar och maximerad titer
  • Hjälper till att påskynda processutveckling och effektivisera övergången till tillverkningsskala
  • Ökar flexibiliteten med olika format- och förpackningskonfigurationer
Efficient-Pro Medium (+) Insulin är ett animaliskt ursprungsfritt (AOF) cellkulturmedium baserat på Efficient-Pro Medium-formuleringen med tillsats av rekombinant humant insulin. Den är utformad för bioproduktion av mAbs och andra terapeutiska proteiner i både batch- och feed-batch-bioprocessarbetsflöden. Det hjälper till att stödja tillväxt och produktivitet hos insulinberoende CHO cellinjer genom att eliminera behovet av manuell insulintillskott. Denna modifiering minskar hanteringssteg, minimerar variation och hjälper till att förbättra arbetsflödeseffektiviteten. Medium (+) Insulin, designat för att kombineras med Efficient-Pro Feed-systemet, Efficient-Pro ger kraften att uppnå höga titernivåer, specifik produktivitet och enkelheten för att starta processutveckling snabbare, underlätta anpassning och överföra till tillverkningsskala med lätthet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Insulinberoende CHO cellinjer
Klassificering Kemiskt definierad, Fri från animaliskt ursprung, Serumfritt, cGMP
Form Vätska
Produkttyp CHO Media
Serumnivå Serumfritt
Produktlinje Nästa generations CHO media
Kvantitet 10 l
Frakt skick Rumstempererat
Innehåll och lagring Förvara i mörker vid 2°till 8°grader.
Typ av kultur Däggdjurscellodling
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.