Läs mer
Gibco™ Efficient-Pro™ Intermediär
Produktkod. 30282666 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
10 L
20 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30282666 1000 mL
30284822 10 L
30283683 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30282666 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A5322201
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Gibco™ Efficient-Pro™ Media levererar överlägsen produktprestanda, förbättrad produkttiter, bättre proteinkvalitet och mycket konsekvent för större kontroll och förutsägbarhet. Kemiskt definierad och helt skalbar, tillgänglig i flytande eller AGT™ format för upprätthållen celllivskraft.
  • Ett nästa generations CHO medium som används vid produktion av monoklonala antikroppar
  • Flytande medium erbjuder betydande prestanda- och användarvänlighetsförbättringar som inte finns i befintliga Gibco™ eller konkurrerande produkter
  • Formulerad som ett kemiskt definierat, animaliskt ursprungsfritt cellkulturmedium som används i bioproduktionen av mAbs & andra terapier i traditionella batchmatade & batch-bioprocessarbetsflöden
  • Fri från tillväxtfaktorer och insulin för att säkerställa batch-till-batch-konsistens och produktionseffektivitet
  • Designad för att fungera optimalt med Efficient-Pro Feed 1 och Efficient-Pro Feed 2 för användning i CHO-K1 respektive DG-44/CHO-S celllinjer
  • Systemet Efficient-Pro ökar titer och specifik produktivitet, förbättrar proteinkvalitet och metabolitprofiler
  • Systemet är lättare att använda med färre löslighetsproblem än andra CHO medier och flödeserbjudanden
  • Upprätthålla cellens livskraft för längre bioreaktorkörningar & med maximal titer
  • Visade sig förbättra titrarna i en CHO-K1-celllinje med upp till 147 % när de kombinerades med Efficient-Pro™ Feed 1 jämfört med ett branschledande’medie- och matningssystem
  • Förbättra nedströms resultat såsom proteinglykosylering, aggregering av laddningsvarianter &
  • Snabba upp processutveckling och effektivisera övergång till tillverkningsskala
  • Öka flexibiliteten med olika formatförpackningskonfigurationer &
  • Minska cellchock med förenklade anpassningsprotokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO-DG44, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Kvantitet 1000 mL
Frakt skick Rumstempererat
Innehåll och lagring Förvara i mörker vid 28 – °C.
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.