Läs mer
Gibco™ EfficientFeed™ B+ 3X-tillägg
Produktkod. 30282541 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30282541 1 L
30284490 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30282541 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A3937501
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco EfficientFeed B+ 3X-tillskottet är ett enkomponents flytande tillskott för tillsats i matade batcher till odling av flera cellinjer för att underlätta processutveckling och maximering av bioreaktoranvändning.
Gibco EfficientFeed B+ 3X-tillskottet är ett enkomponents flytande tillskott för tillsats i matade batcher till odling av flera cellinjer för att underlätta processutveckling och maximering av bioreaktoranvändning. Jämfört med det ursprungliga CHO CD EfficientFeed B-näringstillskottet EfficientFeed AGT har B+ 3X-tillskottet komponenter som är superkoncentrerade från 52,7 g/L (1XAGT) till 158,1 g/L (3X), vilket hjälper till att minska produktutspädning eller öka titrar vid extra utfodring. Tillskottet är en animaliskt ursprungsfri, kemiskt definierad formulering som inte innehåller några proteiner, hydrolysater eller komponenter med ofullständig definierad sammansättning.
Vilket EfficientFeed+-tillskott ska jag välja?
Betrakta EfficientFeed A+ Supplement (A39374-01) när:
  • Du har använt CHO CD EfficientFeed A-tillskottet tidigare och vill utforska enklare rekonstitutions- och superkoncentrationsfördelar vid tillförsel av nyckelkomponenter
  • Du använder för närvarande CD OptiCHO som ditt basbaserade celltillväxtmedium
Tänk på EfficientFeed B+ Supplement (A39375-01) när:
  • Du har använt CHO CD EfficientFeed B-tillskott tidigare och vill utforska enklare rekonstitutions- och superkoncentrationsfördelar vid leverans av nyckelkomponenter
  • Du använder för närvarande CD CHO som ditt basbaserade celltillväxtmedium
Tänk på EfficientFeed C+ Supplement (A39376-01) när:
  • Du har använt CD EfficientFeed C-tillskott tidigare och vill utforska superkoncentrationsfördelar vid leverans av nyckelkomponenter
  • Du vill ha högre produktivitet i GS CHO, CHO-K1 och CHO-S härledda cellinjer
  • Du använder för närvarande CD FortiCHO som ditt basbaserade celltillväxtmedium
  • Du använder ett basmedium med mer än 6 g/L glukos eller ett hydrolysat på dag 0
Ökande titrar
Som ett komplett foder har EfficientFeed+-tillskott visat sig ge flerfaldiga ökningar av titer jämfört med batchkultur och är en utmärkt startpunkt för processutveckling som färdiga endelsflödesfoder.
Maximera bioreaktorns användning
Har du någonsin önskat dig mer arbetsvolym i början av en bioreaktorkörning för att producera mer protein, men behöver för mycket matningsutrymme? Har du någonsin tänkt på att utrymme för mer utfodring skulle kunna ge en ny nivå av titer från en process och kanske till och med minska antalet bioreaktorkörningar per år? Att använda superkoncentrerade färdiga flytande fodertillskott hjälper till att minska produktutspädning, öka utrymmet för ytterligare utfodring och/eller öka arbetsvolymen i början av löpningen. Faktum är att du kan få ungefär 20 % mer bioreaktoranvändning med denna superkoncentrerade EfficientFeed+-produkt.
Förenklad hantering för att minska risken vid uppskalning
Möjligheten att skala upp i flytande eller AGT torrt format ger enkel hantering och lagring i tillverknings- och andra bioprocessmiljöer. Färre delar och steg i ombyggnaden innebär färre möjligheter till operatörsfel. Dessutom hjälper möjligheten att lagra detta mat, även när det är superkoncentrerat, under hela en bioreaktor som körs vid rumstemperatur, i mörker, till att minska risken för kontaminering vid anslutningar till slutna system genom att minska antalet anslutningar till bioreaktorn till en.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 28 – °C. Förvara det mörkt och torrt.
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
pH 6 till 8
Produktlinje EfficientFeed
Kvantitet 1 L
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is