Läs mer
Gibco™ EfficientFeed™ B+ AGT™ Tillägg
Beskrivning
Gibco™ EfficientFeed™ B+ (Plus) AGT™ Supplement är ett torrt format, endelad tillägg för matad batch-tillsats till odlingen av flera cellinjer för att hjälpa till med processutveckling och maximering av bioreaktoranvändning.
Jämfört med original CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ näringstillskott, EfficientFeed™ B+-tillskottet har komponenter som är unikt kombinerade för att möjliggöra enklare enkomponent pH-neutral rekonstitution, samt förmågan att superkoncentrera tillskottet från 52,7 g/L (1X) till 158,1g/L (3X) för minskning av produktutspädning eller ökade titrar med ytterligare utfodring, när så är lämpligt. Produkten är en animaliskt ursprungsfri, kemiskt definierad formulering som inte innehåller några proteiner, hydrolysat eller komponenter med ofullständigt definierad sammansättning.
Som EfficientFeed™ + Tillägg att välja?
Överväga EfficientFeed™ B+ AGT™ Tillägg när:
- Du har använt CHO CD EfficientFeed™ B kompletterar tidigare och vill utforska enklare rekonstitution och superkoncentrationsfördelar med ny teknologi för leverans av nyckelkomponenter
- Du använder för närvarande CD CHO som ditt bascelltillväxtmedium
Överväga EfficientFeed™ A+ AGT™ Tillägg när:
- Du har använt CHO CD EfficientFeed™ Ett komplement i det förflutna och vill utforska enklare rekonstitution och superkoncentrationsfördelar med ny teknik för leverans av nyckelkomponenter
- Du använder för närvarande CD OptiCHO™ som ditt bascelltillväxtmedium
Överväga EfficientFeed™ C+ AGT™ Tillägg när:
- Du har använt CD EfficientFeed™ C kompletterar tidigare och vill utforska enklare rekonstitution och superkoncentrationsfördelar med ny teknik för leverans av nyckelkomponenter
- Du vill ha högre produktivitet i GS CHO , CHO-K1,& CHO-S™ härledda cellinjer
- Du använder för närvarande CD FortiCHO™ som ditt bascelltillväxtmedium
- Du använder ett basmedium med mer än 6 g/l glukos eller ett hydrolysat på dag 0
Öka titrar
Som ett komplett flöde, EfficientFeed™ + kosttillskott har visat sig ge flerfaldig ökning av titer vid 1X koncentration jämfört med batchkultur, och är en utmärkt utgångspunkt för processutveckling. Flexibiliteten för att ytterligare öka titrarna förbättras med förmågan att superkoncentrera produkten genom att rekonstituera med mindre vatten för att leverera upp till 158 g/L utfodrade näringsämnen (se figur).
Maximerar Bioreactor Användning
Har du någonsin önskat att du kunde ha mer arbetsvolym i början av en bioreaktorkörning för att få mer protein producerat, men behövt för mycket matningsvolym för att uppnå ditt optimala mål? Har du någonsin tänkt på att utrymme för lite mer matning kan få dig till en ny nivå av titer från en process och kanske till och med minska antalet bioreaktorkörningar som kan behövas per år? I något av dessa fall är det viktigt att ha flexibiliteten att superkoncentrera dina kosttillskott så att du får mindre produktutspädning, mer utrymme för ytterligare utfodring och/eller mer arbetsvolym för att starta löpningen (se figur). Faktum är att du kan få cirka 20 % mer bioreaktorutnyttjande genom att utforska den unika förmågan att superkoncentrera detta EfficientFeed B+ produkt.
Förenklad hantering för att minska risken vid uppskalning
Möjligheten att skala upp i en AGT™ torrformat ger enkel hantering och lagring i tillverkning och andra bioprocesser. Färre delar och steg i rekonstitution innebär färre möjligheter för operatörsfel. Vidare kan möjligheten att lagra detta foder, även när det är superkoncentrerat, under längden av en bioreaktor som körs i rumstemperatur, i mörker, ge dig färre chanser för kontaminering under slutna systemanslutningar genom att minska antalet anslutningar till bioreaktorn till en.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2 –8 °C). Skydda mot ljus och fukt. |
| Celllinje | CHO DG44, CHO , CHO-S , cGMP Banked, CHO-S CHO-Kl |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Form | AGT |
| Produkttyp | Näringstillskott |
| Formatera | Ropak hink |
| Produktlinje | EfficientFeed |
| Kvantitet | 100 l |
| Källa | Fri från animaliskt ursprung |