Läs mer
Gibco™ EfficientFeed™ C+ AGT™ Tillägg
Produktkod. 16448570 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
100 L
Form:
AGT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Form
16448570 1 l AGT
30308746 100 L AGT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 16448570 missing translation for 'mfr' Gibco™ missing translation for 'supplierNo' A2503104
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Ett tillskott i en del i torrt format för matad satstillsats till odlingen av flera cellinjer för att hjälpa till med processutveckling och maximering av bioreaktoranvändning
Gibco™ EfficientFeed™ C+ (Plus) AGT™ Supplement är ett tillskott i torrt format i en del för matad satstillsats till odlingen av flera cellinjer för att hjälpa till med processutveckling och maximering av bioreaktoranvändning. Denna produkt är designad för att fungera med CHO cellinjer som uttrycker endogent glutaminsyntetas (GS) som ett enda foder utan behov av ytterligare GS-tillskott.
Jämfört med original-CD:n EfficientFeed™ C AGT™ näringstillskott, EfficientFeed™ C+-tillskottet har komponenter som är unikt kombinerade för att möjliggöra enklare pH-neutral rekonstitution, samt förmågan att superkoncentrera tillskottet från 81,2 g/L (1X) till 162,4 g/L (2X) för minskning av produktutspädning eller ökade titrar med ytterligare utfodring, när så är lämpligt. Produkten är en animaliskt ursprungsfri, kemiskt definierad formulering som inte innehåller några proteiner, hydrolysat eller komponenter med ofullständigt definierad sammansättning.
Som EfficientFeed™ + Tillägg att välja?
Överväga EfficientFeed™ C+ AGT™ Tillägg när:
  • Du har använt CD EfficientFeed™ C kompletterar tidigare och vill utforska enklare rekonstitution och superkoncentrationsfördelar med ny teknik för leverans av nyckelkomponenter
  • Du vill ha högre produktivitet i GS CHO , CHO-K1,& CHO-S™ härledda cellinjer
  • Du använder för närvarande CD FortiCHO™ som ditt bascelltillväxtmedium
  • Du använder ett basmedium med mer än 6 g/L glukos eller ett hydrolysat på dag 0
Överväga EfficientFeed™ A+ AGT™ Tillägg när:
  • Du har använt CHO CD EfficientFeed™ Ett komplement i det förflutna och vill utforska enklare rekonstitution och superkoncentrationsfördelar med ny teknik för leverans av nyckelkomponenter
  • Du använder för närvarande CD OptiCHO™ som ditt bascelltillväxtmedium
Överväga EfficientFeed™ B+ AGT™ Tillägg när:
  • Du har använt CHO CD EfficientFeed™ B kompletterar tidigare och vill utforska enklare rekonstitution och superkoncentrationsfördelar med ny teknologi för leverans av nyckelkomponenter
  • Du använder för närvarande CD CHO som ditt bascelltillväxtmedium
Öka titrar
Som ett komplett flöde, EfficientFeed™ + kosttillskott har visat sig ge flerfaldig ökning av titer vid 1X koncentration jämfört med batchkultur, och är en utmärkt utgångspunkt för processutveckling. Flexibiliteten för att ytterligare öka titrarna förbättras med förmågan att superkoncentrera produkten genom att rekonstituera med mindre vatten för att leverera över 150 g/L utfodrade näringsämnen (se figur).
Maximerar Bioreactor Användning
Har du någonsin önskat att du kunde ha mer arbetsvolym i början av en bioreaktorkörning för att få mer protein producerat, men behövt för mycket matningsvolym för att uppnå ditt optimala mål? Har du någonsin tänkt på att utrymme för lite mer matning kan få dig till en ny nivå av titer från en process och kanske till och med minska antalet bioreaktorkörningar som kan behövas per år? I något av dessa fall är det viktigt att ha flexibiliteten att superkoncentrera dina kosttillskott så att du får mindre produktutspädning, mer utrymme för ytterligare utfodring och/eller mer arbetsvolym för att starta löpningen (se figur). Faktum är att du kan få minst 10 % mer bioreaktorutnyttjande genom att utforska den unika förmågan att superkoncentrera detta EfficientFeed C+ produkt.
Förenklad hantering för att minska risken vid uppskalning
Möjligheten att skala upp i en AGT™ torrformat ger enkel hantering och lagring i tillverkning och andra bioprocesser. Färre delar och steg i rekonstitution innebär färre möjligheter för operatörsfel. Vidare kan möjligheten att lagra detta foder, även när det är superkoncentrerat, under längden av en bioreaktor som körs i rumstemperatur, i mörker, ge dig färre chanser för kontaminering under slutna systemanslutningar genom att minska antalet anslutningar till bioreaktorn till en.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2 –8 °C). Skydda mot ljus och fukt.
Celllinje CHO DG44, CHO , CHO-S , cGMP Banked, CHO-S CHO-Kl
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form AGT
Produkttyp Medietillägg
Formatera Säkerhetshållare
Produktlinje EfficientFeed
Kvantitet 1 l
Källa Fri från animaliskt ursprung