Läs mer
Efinaconazole, MedChemExpress
Beskrivning
Efinaconazole (KP-103) is a triazole antifungal agent and againsts T. mentagrophytes SM-110 and C. albicans ATCC 10231 with MICs of 0.0039 μg/mL and 0.00098 μg/mL, respectively. Efinaconazole has a potent in vitro activity against fungal pathogens including dermatophytes, Candida and Malassezia species.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Efinaconazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 164650-44-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H22F2N4O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | KP-103 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.03 mM) |
| Visa mer |