Läs mer
Efinaconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Efinaconazole |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22F2N4O/c1-13-5-7-23(8-6-13)14(2)18(25,10-24-12-21-11-22-24)16-4-3-15(19)9-17(16)20/h3-4,9,11-12,14,25H,1,5-8,10H2,2H3/t14-,18-/m1/s1 |
| Formel vikt | 348.1762 |