Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Eflornitinhydrokloridmonohydrat
Produktkod. 15801052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15801052 1 g 1g
15811052 5 g 5g
15821052 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15801052 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462700010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96020-91-6 | C6H15ClF2N2O3 | 236.64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96020-91-6
Molekylformel C6H15ClF2N2O3
Molekylvikt (g/mol) 236.64
MDL-nummer MFCD00242734
InChI-nyckel FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn väte 2,5-diamino-2-(difluormetyl)pentansyrahydratklorid
LEDER [H+].O.[Cl-].NCCCC(N)(C(F)F)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eflornithine hydrochloride monohydrate
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Formel vikt 236.64
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.