Läs mer
Eflornithine Hydrochloride Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Difluoromethylornithine hydrochloride monohydrate |
| CAS | 96020-91-6 |
| Molekylformel | C6 H12 F2 N2 O2 . Cl H . H2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ornithine, 2-(difluoromethyl)-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), DL-Ornithine, 2-(difluoromethyl)-, monohydrochloride, monohydrate, Ornithine, 2-(difluoromethyl)-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Eflornithine hydrochloride monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2 |
| LEDER | O.Cl.NCCCC(N)(C(F)F)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,5-diamino-2-(difluoromethyl)pentanoic acid;hydrate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.64 |
| Formel vikt | 236.0739 |