Läs mer
Efonidipine hydrochloride monoethanolate, MedChemExpress
Beskrivning
Efonidipine hydrochloride monoethanolate (NZ-105 hydrochloride monoethanolate) is a dual T-type and L-type calcium channel blocker (CCB).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Efonidipine hydrochloride monoethanolate |
| CAS | 111011-76-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H45ClN3O8P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | NZ-105 hydrochloride monoethanolate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (175.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | CC1=C(P2(OCC(C)(C)CO2)=O)C(C3=CC([N+]([O-])=O)=CC=C3)C(C(OCCN(C4=CC=CC=C4)CC5=CC=CC=C5)=O)=C(C)N1.[H]Cl.CCO |
| Molekylvikt (g/mol) | 714.18 |
| Visa mer |