Läs mer
EG00229, MedChemExpress
Beskrivning
EG00229 is a neuropilin 1 (NRP1) receptor antagonist. EG00229 selectively inhibits VEGF-A binding to NRP1 b1 domain with an IC50 of 3 μM, but has no effect on VEGFA binding to VEGFR-1 and VEGFR-2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EG00229 |
| CAS | 1210945-69-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H20F3N7O7S3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 41.4 mg/mL (67.69 mM) |
| LEDER | N=C(N)NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(C1=C(NS(=O)(C2=CC=CC3=NSN=C32)=O)C=CS1)=O.O=C(O)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 611.6 |
| Formel vikt | 611.6 |
| Visa mer |