missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Eg5 Inhibitor VII, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eg5 Inhibitor VII |
| CAS | 912953-25-4 |
| Molekylformel | C16 H12 F3 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydro-6-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2(1H)-quinolinone 6-(4-Trifluoromethylphenyl)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one GSK 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12F3NO/c17-16(18,19)13-5-1-10(2-6-13)11-3-7-14-12(9-11)4-8-15(21)20-14/h1-3,5-7,9H,4,8H2,(H,20,21) |
| LEDER | FC(F)(F)c1ccc(cc1)c2ccc3NC(=O)CCc3c2 |
| IUPAC-namn | 6-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.268 |
| Formel vikt | 291.087 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?