Läs mer
Eganelisib, MedChemExpress
Beskrivning
Eganelisib (IPI549) is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 16 nM. Eganelisib shows >100-fold selectivity over other lipid and protein kinases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eganelisib |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1693758-51-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H24N8O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | IPI-549 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 15 mg/mL (28.38 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |