Läs mer
Novus Biologicals™ EGF Phospho-Specific Array Slides
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
2 Slides
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2 Slides |
| För användning med (applikation) | Protein Array |
| Provtyp | Cultured Cells, Frozen Tissue, FFPE Tissue, Serum |
| Målspecificitet | EGF Phospho-Specific Array |
| Innehåll och lagring | Store at 4°C. Do not freeze. |