Läs mer
Abnova™ EGF Phospho-Specific Array
Product Code. 16022435
Change view
Click to view available options
Antal: 1 kit (2 prover)
Product Code.
16022435 Antal: 1 kit (2 prover)
1 options
Product Code. 16022435 Supplier Abnova™ Supplier No. AA0023.1Kit(2Samples)
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
EGF Phospho-Specific Array inkluderar 214 mycket specifika och välkarakteriserade fosforyleringsantikroppar relaterade till EGF-familjen av proteiner.
  • Denna produkt måste åtföljas med Antibody Array Detection Kit
  • Arrayerna är tryckta på belagda glasmikroskopobjektglas i standardstorlek och kan skannas på alla mikroarrayskannrar som är kompatibla med 76 x 25 x 1 mm objektglas
  • Lämpligt prov: odlade celler, fryst vävnad, FFPE-vävnad, serum
Specifications
Kvantitet 1 kit (2 prover)
Innehåll och lagring 4 °C
Typ Array/bibliotek
För användning med (applikation) Profilering
Detektionsmetod Fluorometrisk