Läs mer
eGFP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
2550.00 SEK - 8815.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | eGFP |
|---|---|
| Utspädning | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18698956
|
Novus Biologicals
NBP3-06640-100ul |
100 μg |
4160.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18612918
|
Novus Biologicals
NBP3-06640-500ul |
500 μg |
8815.00 SEK
500µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18613288
|
Novus Biologicals
NBP3-06640-50ul |
50 μg |
2550.00 SEK
50µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
eGFP Polyclonal antibody specifically detects eGFP in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISASpecifikationer
| eGFP | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Non-species specific | |
| Enhanced Green Fluorescent Protein, GFP, Green Fluorescent Protein | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant eGFP (AFI57842.2; Met1-Lys239). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |