missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
EGFR Antibody (EGFR/9166R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
2530.00 SEK - 4700.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | EGFR |
|---|---|
| Klona | EGFR/9166R |
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Utspädning | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18634404
|
Novus Biologicals
NBP3-23767-20ug |
20 μg |
2530.00 SEK
20µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18641784
|
Novus Biologicals
NBP3-23767-100ug |
100 μg |
4700.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
EGFR Monoclonal antibody specifically detects EGFR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| EGFR | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Cellular Signaling, Growth and Development, Hypoxia, Phospho Specific, Signal Transduction, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 1956 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| EGFR/9166R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b)oncogene homolog), ERBB, ErbB1, ERBB1PIG61, HER1, mENA, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1 | |
| Recombinant fragment (around aa300-500) of human EGFR protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel