missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Abnova™ EGFR/CEN7q FISH Probe
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
200 μl
Förpackningsstorlek:
200µL
Beskrivning
- Gene name: EGFR
- Gene Alias: ERBB,ERBB1, HER1, PIG61, mENA
- Entrez GeneID: 1956
- Gene Description: Epidermal growth factor receptor (erythroblastic leukemia v
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at 4°C in the dark. |
| Beskrivning | Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique. |
| Produkttyp | EGFR/CEN7q FISH Probe |
| Kvantitet | 200 μl |
For research use only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering