missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ EGLN3/PHD3 Overexpression Lysate

Produktkod. 18768033 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18768033 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18768033 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL110156
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Applications: Western Blot

The EGLN3/PHD3 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21319 and based on accession number NM_2273.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens egl nine homolog 3 (C. elegans) (EGLN3), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native

For Research Use Only

Produkttitel
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.