Läs mer
Eglumegad, MedChemExpress
Beskrivning
Eglumegad (LY354740) is a highly potent and selective group II (mGlu2/3) receptor agonist with IC50s of 5 and 24 nM on transfected human mGlu2 and mGlu3 receptors, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eglumegad |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 176199-48-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H11NO4 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | LY354740 Eglumetad |
| Löslighetsinformation | H2O : 6.33 mg/mL (34.18 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |