Läs mer
Lonza™ EGM™ Endotelcelltillväxtmedium SingleQuots™ Utrustning
:
hEGF: 0,5 mL, Insulin: 0,5 mL, Hydrokortison: 0,5 mL, GA-1000: 0,5 mL, BBE: 2,0 mL, Askorbinsyra: 0,5 mL, FBS: 10,0 mL
Beskrivning
- Säljes separat SingleQuot™ kit för att komplettera basalt medium.
- En del av hela EGM™ Endotelcelltillväxtmedium BulletKit™ (katalognummer CC-3124), som består av basalmedium och kosttillskott förpackade tillsammans.
- Inkluderar följande:
- 1 x grön kapsylflaska med hEGF 0,50 mL
- 1 x naturlig kapsylflaska med hydrokortison 0,50 mL
- 1 x röd kapsylflaska med GA-1000 0,50 mL
- 1 flaska BBE 2,00 mL
- 1 x blå lockflaska med askorbinsyra 0,50 mL
- 1 flaska FBS 10,00 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Endotelceller |
| Produkttyp | Kosttillskott och tillväxtfaktorer |
| Kvantitet | hEGF: 0,5 mL, Insulin: 0,5 mL, Hydrokortison: 0,5 mL, GA-1000: 0,5 mL, BBE: 2,0 mL, Askorbinsyra: 0,5 mL, FBS: 10,0 mL |
| Innehåll och lagring | hEGF, Hydrokortison, GA-1000, BBE, Askorbinsyra, FBS |