Läs mer
Lonza™ EGM™ -Plus Endothelial Cell Growth Media-Plus BulletKit™
Produktkod. 15886064
Change view
:
Medium: 475 ml, FBS: 10,0 ml, hydrokortison: 0,50 ml, L-glutamin: 25,0 ml, EnGS: 1,0 ml, askorbinsyra: 0,5 ml, rhEGF: 0,5 ml, GA-1000: 0,0in ml: 0,5 ml
Produktkod.
15886064 Medium: 475 ml, FBS: 10,0 ml, hydrokortison: 0,50 ml, L-glutamin: 25,0 ml, EnGS: 1,0 ml, askorbinsyra: 0,5 ml, rhEGF: 0,5 ml, GA-1000: 0,0in ml: 0,5 ml
1 options
Produktkod. 15886064 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer CC5035
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Komplett kit, tillväxtmedium och kosttillskott, för att stödja tillväxten av humana endotelceller från navelvenen.
  • Kulturkit innehållande odlingsmedium och kosttillskott.
  • Utvecklad för att stödja optimal tillväxt av humana endotelceller från navelvenen.
  • Inkluderar följande:
    • 1 x EBM™ Plus Basal Medium (CC-5036), 475 ml
    • 1 x ™EGM Plus SingleQuots™ Tilläggspaket (CC-4542) som innehåller följande:
      • 1 x flaska FBS, 10,00 ml
      • 1 x flaska hydrokortison, 0,50 ml
      • 1 x flaska L-glutamin, 25,00 mL
      • 1 x injektionsflaska EnGS, 1,00 ml
      • 1 x flaska askorbinsyra, 0,50 ml
      • 1 x flaska rhEGF, 0,50 ml
      • 1 x flaska GA-1000, 0,50 ml
      • 1 x flaska heparin, 0,50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Endotelceller
Produkttyp Tillväxtmedium och kosttillskott
Kvantitet Medium: 475 ml, FBS: 10,0 ml, hydrokortison: 0,50 ml, L-glutamin: 25,0 ml, EnGS: 1,0 ml, askorbinsyra: 0,5 ml, rhEGF: 0,5 ml, GA-1000: 0,0in ml: 0,5 ml
Innehåll och lagring Basalmedium, Fetales Kälberserum, Hydrocortison, L-Glutamin, EnGS, Ascorbinsäure, rhEGF, GA-1000, Heparin