Läs mer
Abnova™ EGR1/CEN5q FISH-sond
Produktkod. 16033345
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16033345
Brand: Abnova™ FG0213.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen tidig tillväxtrespons 1
Gene Alias AT225,G0S30,KROX-24,NGFI-A,TIS8,ZIF-268,ZNF225
Gensymbol EGR1
Gen-ID (Entrez) 1958
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 100μ L
Form Vätska