Läs mer
Abnova™ EGR1/CEN5q FISH-sond
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Gen | tidig tillväxtrespons 1 |
| Gene Alias | AT225,G0S30,KROX-24,NGFI-A,TIS8,ZIF-268,ZNF225 |
| Gensymbol | EGR1 |
| Gen-ID (Entrez) | 1958 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Kvantitet | 100μ L |
| Form | Vätska |