Läs mer
Novus Biologicals™ EGR2 Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 1959 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-92327 |
| Gene Alias | AT591, CMT1D, CMT4E, early growth response 2, early growth response 2 (Krox-20 homolog, Drosophila), early growth response protein 2, EGR-2, FLJ14547, Krox-20 homolog, Drosophila, KROX-20, Drosophila, homolog (early growth response-2), KRO x 20 DKFZp686J1957, Zinc finger protein Krox-20 |
| Gensymbol | EGR2 |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Forskningskategori | Chromatin Research, Neurodegeneration, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators, Zinc Finger |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |