Läs mer
Melford EGTA 0,5 M lösning pH 8,0
Produktkod. 30018249
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
30018249 50 ml
1 options
Produktkod. 30018249 Leverantör Melford Leverantörsnummer E1410050.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 SEK
    914.99 SEK / 50ml
    Save 815.01 SEK
    47% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Löslig i: Vatten
  • Förvaras vid: 2-8 °C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EGTA 0.5 M Solution pH 8.0
CAS 67-42-5, 7732-18-5
Kvantitet 50 ml