Läs mer
Melford EGTA
Description
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 67-42-5
- Molekylformel:C14H24N2O10
- Molekylvikt: 380,35
Specifications
Specifications
| CAS | 67-42-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Molekylärbiologi med betyg |
| Molekylformel | C14H24N2O10 |
| Kvantitet | 50 g |