Läs mer
EGTA-AM, MedChemExpress
Produktkod. 16481198
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481198 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16481198 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYD0973
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress EGTA-​AM is a membrane permeable form of EGTA, can be passively loaded into cells to generate intracellular EGTA; EGTA-​AM is also a Ca2+ chelator with slow chelating dynamics.
EGTA-​AM is a membrane permeable form of EGTA, can be passively loaded into cells to generate intracellular EGTA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EGTA-AM
CAS 99590-86-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H40N2O18
Kvantitet 5 mg
Synonym EGTA Acetoxymethyl ester
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (74.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCOC(C)=O)CN(CC(OCOC(C)=O)=O)CCOCCOCCN(CC(OCOC(C)=O)=O)CC(OCOC(C)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 668.6
Formel vikt 668.6
Kvalitet Research
Fysisk form Viscous Liquid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation