Läs mer
EGTA, MP Biomedicals
Produktkod. 11418874 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418874 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11418874 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521329350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EGTA
CAS 67-42-5
Molekylformel C14H24N2O10
Kvantitet 50 g
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
InChI-nyckel DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-namn 2-[2-[2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etoxi]etoxi]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 380.35
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Formel vikt 380.35