Läs mer
R&D Systems™ EGTA
Produktkod. 18015492
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
18015492 1 g
1 options
Produktkod. 18015492 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 2807/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1097.44 SEK
    970.20 SEK / 1g
    Save 127.24 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Calcium chelating agent
Calcium chelator; protects against cell death caused by nitric oxide-induced calcium influx into nerve cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EGTA
CAS 67-42-5
Kvantitet 1 g
Produktlinje Tocris
Molekylformel C14H24N2O10
Formel vikt 380.35
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 380.35