Läs mer
Cole-Parmer™ EH-200-serien Micro-Kjeldahl extraktionsvärmare
Produktkod. 15165223 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Spänning:
230 VAC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15165223 230 VAC Varje
1 options
Produktkod. 15165223 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0307434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75315.00 SEK
    61180.14 SEK / Paket med 1
    Save 14134.86 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Speciellt utformad för att bestämma proteinhalten i mat i mikroskala.
  • Sexpositionsvärmare möjliggör enstaka eller flera uppslutningar
  • Robust konstruktion i rostfritt stål är hållbar och lätt att rengöra
  • Dedikerad kontroller för varje mantel är säkert inrymd i en sval zon
Designad för Kjeldahl rötning i mikroskala, extraktionsvärmarna rymmer upp till sex 18 till 50 ml rundbottnade kolvar. Värmaren inkluderar två stödarmar som kan monteras på sidorna för att hålla det valfria draguppsamlingsbaljan, röret låter dig samla upp och avgas på ett säkert sätt när du inte använder värmaren under ett dragskåp.
Varje värmemantel har sin egen oberoende värmeregulator, avstängningsknapp och bärnstensfärgad neonlampa och kan arbeta upp till en maximal elementtemperatur på 800 °C. Värmeregulatorer placerade i den nedre delen av enheten är säkert separerade från de övre värmeelementen av en rostfri bricka och välventilerat luftutrymme. Extra säkerhetsfunktioner inkluderar en jordskärm och dubbla säkringar på matningsledningen.
Specifikationer
Kapacitet 50 ml Max kolvstorlek
Beskrivning Micro-Kjeldahl Extraktionsvärmare
Djup (engelska) 6,315 tum.
För användning med Kolvar
Höjd (engelska) 6,375 tum.
Spänning 230 VAC
Inkluderar Stödarm med fästen och en 6 fot. (1,8 m) Nätsladd med EU-kontakt
Material Rostfritt stål
Räkna väl 6
Bredd (engelska) 20,5 tum
Produkttyp Värmemantel
Temperatur (metrisk) 800 °C
Temperatur (engelska) 1472 °F
Frekvens 50/60 Hz