Läs mer
EHMT2-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
EHMT2-IN-1 is a potent EHMT inhibitor, with IC50s of all <100 nM for EHMT1 peptide, EHMT2 peptide and cellular EHMT2. Used in the research of blood disorder or cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EHMT2-IN-1 |
| CAS | 2230849-55-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H23N7O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 55 mg/mL (155.62 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=C(N2N=CC(CNC)=C2)C=C(NC3=NC(NC)=CC(C)=N3)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.42 |
| Formel vikt | 353.42 |
| Visa mer |