missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

EHMT2-IN-2, MedChemExpress

Produktkod. 16467257
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16467257 5 mg
16440847 50 mg
16404548 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16467257 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111904

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress EHMT2-IN-2 is a potent EHMT inhibitor, with IC50s of all <100 nM for EHMT1 peptide, EHMT2 peptide and cellular EHMT2. Used in the research of blood disease or cancer.

EHMT2-IN-2 is a potent EHMT inhibitor, with IC50s of all <100 nM for EHMT1 peptide, EHMT2 peptide and cellular EHMT2. Used in the research of blood disease or cancer.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material EHMT2-IN-2
CAS 2230850-47-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22N6O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (133.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC(NC)=NC(NC2=CC=C(OC)C(C(N3)=C(C)C4=C3C=NC=C4)=C2)=N1
Molekylvikt (g/mol) 374.44
Formel vikt 374.44
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.