Läs mer
EHop-016, MedChemExpress
Produktkod. 16461557
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16461557 50 mg 50mg
16445368 10 mg -
16405996 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16461557 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12810
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress EHop-016 is a potent and selective Rac GTPase Rac1 and Rac3 inhibitor. EHop-016 inhibits Rac1 activity with an IC50 of 1.1 μM in MDA-MB-435 cells. EHop-016 inhibits Vav2 interaction with Rac, Rac-activated PAK1, lamellipodia formation, and cell migration.
EHop-016 is a potent and selective Rac GTPase Rac1 and Rac3 inhibitor. EHop-016 inhibits Rac1 activity with an IC50 of 1.1 μM in MDA-MB-435 cells. EHop-016 inhibits Vav2 interaction with Rac, Rac-activated PAK1, lamellipodia formation, and cell migration.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EHop-016
CAS 1380432-32-5
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H30N6O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (74.32 mM)
LEDER CCN1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=C(NC4=NC(NCCCN5CCOCC5)=NC=C4)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 430.55
Formel vikt 430.55
Procent renhet 99.43%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease