missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

EHT 1864, MedChemExpress

Produktkod. 16479647
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479647 5 mg -
16427108 10 mg -
16413147 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16479647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16659

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress EHT 1864 is an inhibitor of Rac family small GTPases.

EHT 1864 directly binds and impairs the ability of this small GTPase to engage critical downstream effectors required for growth transformation. The Kd values are 40, 50, 60, and 230 nM for Rac1, Rac1b, Rac2 and Rac3, respectively. EHT 1864 also potently inhibits other Rac-dependent transformation processes, Tiam1- and Ras-mediated growth transformation. EHT 1864 prevents Aβ 40 and Aβ 42 production in vivo.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material EHT 1864
Fysisk form Powder
CAS 754240-09-0
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H29Cl2F3N2O4S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (171.97 mM) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (55.03 mM)
LEDER O=C1C=C(CN2CCOCC2)OC=C1OCCCCCSC3=CC=NC4=CC(C(F)(F)F)=CC=C34.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 581.48
Formel vikt 581.48
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.