missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ EHT 1864

Beskrivning
Inhibitor of Rac family GTPases. Blocks activation by direct binding to Rac1, Rac1b, Rac2 and Rac3 (KD values are 40, 50, 60 and 250 nM respectively). Inhibits Rac, Ras and Tiam-induced growth transformation of NIH-3T3 fibroblasts. Reduces β-amyloid peptide production in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rho GTPase Inhibitors |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 581.47 |
| Fysisk form | Solid |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 581.472 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?