Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EI1 |
| CAS | 1418308-27-6 |
| Synonym | 6-Cyano-N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)metyl)-1-(pentan-3-yl)-1 H-indol-4-karboxamid |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C23H26N4O2 |
| Formel vikt | 390.48 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |