Läs mer
EI1, MedChemExpress
Beskrivning
EI1 (KB-145943) is a potent and selective EZH2 inhibitor with IC50 of 15 nM and 13 nM for EZH2 (WT) and EZH2 (Y641F), respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EI1 |
| CAS | 1418308-27-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H26N4O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | KB-145943 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 7.69 mg/mL (19.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCC(CC)N(C=C1)C2=C1C(C(NCC3=C(C)C=C(C)NC3=O)=O)=CC(C#N)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.48 |
| Visa mer |