Läs mer
Eicosaacetylmaltohexaose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eicosaacetylmaltohexaose |
| CAS | 102671-24-9 |
| Molekylformel | C76H102O51 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Tetraacetate-O-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-2,3,6-tri-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-2,3,6-tri-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-2,3,6-tri-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-2,3,6-tri-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-D-glucopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C76H102O51/c1-27(77)97-21-47-53(103-33(7)83)59(104-34(8)84)66(111-41(15)91)72(118-47)124-55-49(23-99-29(3)79)120-74(68(113-43(17)93)61(55)106-36(10)86)126-57-51(25-101-31(5)81)122-76(70(115-45(19)95)63(57)108-38(12)88)127-58-52(26-102-32(6)82)121-75(69(114-44(18)94)64(58)109-39(13)89)125-56-50(24-100-30(4)80)119-73(67(112-42(16)92)62(56)107-37(11)87)123-54-48(22-98-28(2)78)117-71(116-46(20)96)65(110-40(14)90)60(54)105-35(9)85/h47-76H,21-26H2,1-20H3/t47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59+,60+,61+,62+,63+,64+,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71?,72-,73-,74-,75-,76-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](COC(=O)C)O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](COC(=O)C)OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@H]4O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](O[C@H]5O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]6OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]5OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]4OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-diacetyloxy-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4-diacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)-5-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4-diacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)-5-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-diacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5R)-4,5,6-triacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 1831.59 |
| Formel vikt | 1830.5388 |