Läs mer
Eicosane, 99 %
Produktkod. 10246640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10246640 2 g Glasflaska 2g
10144410 100 g Glasflaska 100g
10636734 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10246640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204370020
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-95-8
Molekylformel C20H42
Molekylvikt (g/mol) 282.56
MDL-nummer MFCD00009344
InChI-nyckel CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
PubChem CID 8222
ChEBI CHEBI:43619
IUPAC-namn icosane
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eicosane
Smältpunkt 36,0 °C till 38,0 °C
Färg Vitt
Densitet 0.7886g/mL, 0.7886
Kokpunkt 220.0°C (30.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)18CH3
Kvantitet 2 g
Beilstein 01, 174
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Formel vikt 282.54
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eicosane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.